Learn More
Hémiacétal d’éthyle trifluoroacétaldéhyde, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371317 5 g 5g
11381317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01554.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 433-27-2 | C4H7F3O2 | 144.093 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 433-27-2
Formule moléculaire C4H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.093
Numéro MDL MFCD00000441
Clé InChI KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, fluoral ethyl hemiacetal, ethanol, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro, trifluoroacetaldehyde hemiethylacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, trifluoroacetaldehyde ethylhemiacetal, 1-ethoxy-2,2,2-trifluoroethan-1-ol, pubchem12643, acmc-1aj38, 1-ethoxy-2,2-trifluoroethanol
CID PubChem 9897
Nom IUPAC 1-éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES CCOC(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
Densité 1.23
Point d’ébullition 104°C to 106°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.343
Quantité 5 g
Numéro UN UN1989
Beilstein 906797
Poids de la formule 144.09
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique