Learn More
Trifluoroacétaldéhyde Hémiacétal éthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetaldehyde Ethyl Hemiacetal |
| CAS | 433-27-2 |
| Formule moléculaire | C4H7F3O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoro-ethanol, 1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Fluoral ethyl hemiacetal, NSC 65431 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 1-éthoxy-2,2,2-trifluoroéthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.09 |
| Poids de la formule | 144.0398 |