Learn More
Hémiacétal de méthyle trifluoroacétaldéhyde, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498287
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
Code produit. 11498287
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18369.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 431-46-9 | C3H5F3O2 | 130.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 431-46-9
Formule moléculaire C3H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.07
Numéro MDL MFCD00013572
Clé InChI GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetal
CID PubChem 9892
SMILES COC(O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Densité 1.36
Point d’ébullition 96°C
Point d’éclair 42°C (107°F)
Indice de réfraction 1.333
Quantité 5 g
Numéro UN UN3271
Beilstein 1737758
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-methoxyethan-1-ol
Poids de la formule 130.07
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique