Learn More
Trifluoroacétamidine, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328795 5 g 5g
11338795 25 g 25g
11409830 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11328795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12422.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 354-37-0 | C2H3F3N2 | 112.06 g/mol
Trifluoroacetamidine is used as probe for determination of membrane potential and extra/intracellular volume of erythrocytes by fluorine-19 NMR studies. It is a reagent used as protected ammonia equivalent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La trifluoroacétamidine est utilisée comme sonde pour la détermination du potentiel membranaire et du volume extra/intracellulaire des érythrocytes par des études RMN de fluor-19. Il s’agit d’un réactif utilisé comme équivalent d’ammoniac protégé.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 354-37-0
Formule moléculaire C2H3F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 112.06
Numéro MDL MFCD00041545
Clé InChI NITMACBPVVUGOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetamidine, trifluoroethanimidamide, 2,2,2-trifluoroacetamidine, ethanimidamide, 2,2,2-trifluoro, sntljqhjptadtaetp@, trifluoroacetoamidine, trifluoroacetamideine, trifluoro-acetamidine, acmc-20aje4, 2,2,2-trifluoroacetoamidine
CID PubChem 2776882
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanimidamide
SMILES NC(=N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetamidine
Densité 1.45
Point d’ébullition 35°C to 37°C (11 mmHg)
Indice de réfraction 1.382
Quantité 5 g
Numéro UN UN3267
Beilstein 605978
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 112.05
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique