Learn More
Acide trifluoroacétique, sel d’ammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627022 25 g Flacon en verre 25g
10083573 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218860250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.05€
    51.30€ / 25g
    Économisez 4.75€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3336-58-1
Formule moléculaire C2H5F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 132.06
Numéro MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Clé InChI YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
CID PubChem 86601334
Nom IUPAC ammonium trifluoroacetic acid
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Note relative au nom 0.98
Point de fusion 122.0°C to 126.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3CO2NH4
Quantité 25 g
Beilstein 02,II,186
Informations sur la solubilité Solubility in water: 100g/L (25°C)
Poids de la formule 131.05
Pourcentage de pureté 0.98
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid, ammonium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.