Learn More
Acide trifluoroacétique-d, pour RMN 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10379030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
10mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10379030 10 ml Flacon en verre 10mL
10711741 25 ml Flacon en verre 25mL
10389030 100 ml Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10379030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325310100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.25€
    73.80€ / 10mL
    Économisez 6.45€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-00-8
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 115.029
Numéro MDL MFCD00044563
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
CID PubChem 71502
Nom IUPAC 2,2,2-Trifluoroacétate de deutério
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic acid-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom % D, for NMR
Densité 1,5000 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 10 ml
Point de fusion -15.0°C
Point d’ébullition 75.0°C
Formule linéaire CF3CO2D
Synonyme trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
Poids de la formule 115.03
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoroacetic acid-d
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.