Learn More
Acide trifluoroacétique-d, TRC
Code produit 30450043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450043 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30450043 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT78603710G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid-D
CAS 599-00-8
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 D F3 O2
Quantité 10 g
Synonyme Acetic acid-d','2,2,2-trifluoro-, Acetic acid-d','trifluoro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d, 2,2,2-Trifluoroacetic acid-d1, Deuteriotrifluoroacetic acid, Deuterotrifluoroacetic acid, Trifluoroacetic acid (CF3COOD), Trifluoroacetic acid-carboxy-d, Trifluoroacetic acid-d, Trifluoroacetic acid-d1, [2H]Trifluoroacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i/hD
SMILES [2H]OC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2,2,2-Trifluoroacétate de deutério
Poids moléculaire (g/mol) 115.0295
Poids de la formule 114.9991
Pourcentage de pureté >95