missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluoroacetic Acid D1 99.5% D, Eurisotop

Code produit 17257396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 0.75 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17257396 10 mL
17247396 2 x 0.75 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17257396 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D022EA
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Synonym: Trifluoroacetic Acid-d1

Trifluoroacetic Acid D1

  • Isotopic Enrichment: 99.50% D

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Identifiants chimiques

CAS 599-00-8
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 115.03
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Synonyme Trifluoroacetic acid-D1
Nom IUPAC Acide trifluoroéthyque(²H)oïque
SMILES [2H]OC(=O)C(F)(F)F

Spécification

Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid D1
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.5% D
Quantité 10 mL
Point de fusion -15.4°C
Point d’ébullition 72.4°C
Qualité Research Grade
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.