Learn More
Acide trifluoroacétique, sel de sodium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic acid, sodium salt |
| Note relative au nom | 0.97 |
| Point de fusion | 207.0°C to 209.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.97 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CF3CO2Na |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 02, II, 186 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Trifluoroacetic acid, sodium salt
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.