Learn More
Applied Biosystems™ Trifluoroacetic Acid (TFA) Neat Liquid
Code produit 15820273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme:
Liquide
Conditionnement:
450mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme Conditionnement
15820273 Liquide 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15820273 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 400137
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Acide trifluoroacétique (TFA, concentré) à utiliser avec des cartouches OPC™ pour la purification d’oligonucléotides.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
  • Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Acide trifluoroacétique (TFA), liquide pur
Nom chimique ou matériau acide trifluoroacétique
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de réactif Solvant ou réactif à usage général
Format Liquide