Description
- Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
- Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Spécification
Spécification
| Nom de l’article | Acide trifluoroacétique (TFA) |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Réactif à paire d’ions |
| Quantité | 10 x 1 mL |
| Formule | 99,5 % de TFA |
| À utiliser avec | LC/MS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trifluoroacetic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid