Learn More
Acide trifluoroacétique, Thermo Scientific
Code produit 30280960 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
2mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280960 50 mL 50mL
30280970 1 mL 1mL
30280966 2 mL 2mL
30280947 5 mL 5mL
30280948 10 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30280960 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001160050
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Edge
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide trifluoroacétique (TFA)
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 50 mL
Formule 99,5 % de TFA
À utiliser avec LC/MS