Learn More
Acide trifluoroacétique, Thermo Scientific
Code produit 30280970 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
2mL
50mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30280970 1 mL 1mL
30280966 2 mL 2mL
30280947 5 mL 5mL
30280960 50 mL 50mL
30280948 10 x 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30280970 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur T001160001
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Ideal high purity mobile phase additive for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Evaluated for metal impurities at ppb concentrations for minimal metal mass adduct formation
  • Screened for UV-absorbing contaminants to reduce interferences and for smoother baselines
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide trifluoroacétique (TFA)
Forme Liquide
Type de réactif Réactif à paire d’ions
Quantité 1 mL
Formule 99,5 % de TFA
À utiliser avec LC/MS