Learn More
Anhydride trifluoroacétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470174 500 g 500g
11473910 25 g 25g
11460174 100 g 100g
11480174 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11470174 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13614.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    184.65€ / 500g
    Économisez 20.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 407-25-0 | C4F6O3 | 210.03 g/mol
Trifluoroacetic anhydride is used for the introduction of trifluoroacetyl group in organic synthesis. It is involved in the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for gas chromatography analysis. It plays an important role as desiccant for trifluoroacetic acid. It is also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, amides as well as in the protection of alcohols and amines. In addition, it is used as analytical reagents, solvents and dehydration condensing agent. It serves as an intermediate of fluorine fine chemicals, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride trifluoroacétique est utilisé pour l’introduction du groupe trifluoroacétyle en synthèse organique. Il participe à la préparation de dérivés N- et O-trifluoroacétylés d’une large gamme de composés biologiquement actifs pour l’analyse chromatographique en phase gazeuse. Il joue un rôle important en tant que dessiccant pour l’acide trifluoroacétique. Il est également utilisé dans l’oxydation des aldéhydes en acides, esters et amides ainsi que dans la protection des alcools et des amines. En outre, il est utilisé comme réactif analytique, solvant et agent de condensation de déshydratation. Il sert d’intermédiaire pour les produits chimiques fins au fluor, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Miscible au benzène, au dichlorométhane, à l’éther diéthylique, au diméthylformamide, au tétrahydrofurane et à l’acétonitrile.
Remarques
Hygroscopique et sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 407-25-0
Formule moléculaire C4F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 210.03
Numéro MDL MFCD00000416
Clé InChI QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
CID PubChem 9845
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic anhydride
Point de fusion -65°C
Densité 1.503
Point d’ébullition 39°C to 40°C
Formule linéaire (CF3CO)2O
Indice de réfraction 1.269
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 746197
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,dichloromethane,diethyl ether,dimethylformamide,terahydrofuran and acetonitrile.
Nom IUPAC (2,2,2-trifluoroacétyl) 2,2,2-trifluoroacétate
Poids de la formule 210.03
Pourcentage de pureté ≥99%