Learn More
Anhydride trifluoroacétique, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10498100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
250g
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10498100 100 g Flacon en verre 100g
10205150 25 g Flacon en verre 25g
10753337 250 g Flacon en verre 250g
10676342 500 g Flacon en verre 500g
11350290 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10498100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    111.00€ / 100g
    Économisez 11.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Anhydride trifluoroacétique, 99 % et plus, Acros Organics, Quantité :500 g, emballage :flacon en verre, point d’ébullition :39,1°C, non désigné, point de fusion :-63,5°C, poids moléculaire :210,03, pourcentage de pureté :99 % et plus, plage de pourcentage de dosage :99% min (GC), Beilstein :02, II, 186, CAS :407-25-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 407-25-0
Formule moléculaire C4F6O3
Poids moléculaire (g/mol) 210.03
Numéro MDL MFCD00000416
Clé InChI QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
CID PubChem 9845
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroacetyl 2,2,2-trifluoroacetate
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic anhydride
Point de fusion -63.5°C
Densité 1.5100g/mL
Point d’ébullition 39.1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CF3CO)2O
Indice de réfraction 1.3
Quantité 100 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with polar organic solvents, partically soluble in unpolar hydrocarbons
Poids de la formule 210.03
Tension de vapeur 141mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.