Learn More
α,α,α-trifluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10676152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676152 25 g Flacon en verre 25g
10001640 5 g Flacon en verre 5g
10648054 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10676152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148350250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-45-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.12
Numéro MDL MFCD00000420
Clé InChI KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
CID PubChem 9905
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α, α-Trifluoroacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 165.0°C to 166.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCF3
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 25 g
Fieser 01,1226; 03,308
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide