Learn More
Trifluorocide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluorocide |
| CAS | 2074661-82-6 |
| Formule moléculaire | C16H15F3O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 3,4,4-Trifluoro-3-buten-1-yl tetrahydro-2-(2-methoxyphenyl)-5-oxo-3-furancarboxylate (ACI), Sanfoshaxianzhi, Trifluenfuronate, Trifluorocide, 3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl 2-(2-methoxyphenyl)-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H15F3O5/c1-22-12-5-3-2-4-9(12)14-10(8-13(20)24-14)16(21)23-7-6-11(17)15(18)19/h2-5,10,14H,6-8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1C2OC(=O)CC2C(=O)OCCC(=C(F)F)F |
| Nom IUPAC | 3,4,4-trifluorobut-3-ényl 2-(2-méthoxyphényl)-5-oxooxolane-3-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 344.29 |
| Poids de la formule | 344.09 |