missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trifluoroethanol D3 99.00% D, Eurisotop

Artikelnummer. 17257406
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
:
Trifluoroethanol D3; CAS: 77253-67-9; Deuterium (D): 99.00% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17257406 Trifluoroethanol D3; CAS: 77253-67-9; Deuterium (D): 99.00% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17257406 Leverandør Eurisotop Leverandørnr. D027BB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Synonym: Trifluoroethanol d3, 2,2,2-Trifluoroethanol-d3

Trifluoroethanol D3

  • Isotopic Enrichment: 99.00% D
  • Quantity: (2) 0.75 mL
  • Packaging: Ampule
  • Water Content: water <0.1%

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Tekniske data

Nom chimique ou matériau Trifluoroethanol D3
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.00% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 x 0.75 mL
CAS 77253-67-9
Point de fusion -44°C
Point d’ébullition 77 to 80°C
Formule moléculaire C2H3F3O
Synonyme Trifluoroethanol D3, 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Nom IUPAC trifluoro(²H₂)ethan-1-(²H)ol
Poids moléculaire (g/mol) 103.06
Qualité Research Grade
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.