Learn More
Trifluoroiodomethane, 97+%
Code produit 11374218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11374218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041479.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 2314-97-8 | CF3I | 195.911 g/mol
Trifluoroiodomethane is used as a gaseous fire suppression flooding agent for in-flight aircraft and electronic equipment fires. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is involved in the rhodium-catalyzed alfa-trifluoromethylation of alfa,beta-unsaturatedketones. It plays an important role as catalyst in the enantioselective alfa -trifluoromethylation of aldehydes through photoredox organocatalysis using a readily available iridium photocatalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2314-97-8
Formule moléculaire CF3I
Poids moléculaire (g/mol) 195.911
Numéro MDL MFCD00001060
Clé InChI VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethyl iodide, iodotrifluoromethane, methane, trifluoroiodo, perfluoromethyl iodide, trifluoro iodo methane, trifluoromethyliodide, monoiodotrifluoromethane, freon 13t1, unii-42a379kb0u, ccris 7782
CID PubChem 16843
Nom IUPAC trifluoro(iodo)methane
SMILES C(F)(F)(F)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroiodomethane
Densité 2.361 g/mL
Point d’ébullition -22.5°C
Point d’éclair None
Conditionnement Cylinder
Indice de réfraction 1.379
Quantité 25 g
Numéro UN UN1956
Beilstein 1732740
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 195.91
Pourcentage de pureté ≥97%