Learn More
Acide trifluorométhanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607532 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
1mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607532 50 mL Flacon en verre 50mL
10562191 1 mL Flacon en verre 1mL
10397440 10 mL Flacon en verre 10mL
11239879 250 mL Flacon en verre -
16338237 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10607532 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169890500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Acide trifluorométhanesulfonique, 99 %, CHF3O3S, numéro CAS 1493-13-6, hotf, acide méthanesulfonique, trifluoro, tfmsa, acide perfluorométhanesulfonique, tfoh, acide trifluorométhanesulphonique, acide triflique, acide trifluorométhane sulfonique, triméthylate, acide trifluorométhylsulfonique, 250 ml, 03,IV,34, 162,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1493-13-6
Formule moléculaire CHF3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 150.07
Numéro MDL MFCD00007514
Clé InChI ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylate
CID PubChem 62406
ChEBI CHEBI:48511
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonic acid
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6900g/mL
Point d’ébullition 162.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO3H
Indice de réfraction 1.3260 to 1.3300
Quantité 50 mL
Beilstein 03,IV,34
Fieser 04,532; 05,701; 06,617; 08,504; 09,531; 14,152; 15,41; 16,357; 17,24
Merck Index 15,9842
Gravité spécifique 1.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many polar organic solvents such as dim,sulfolane,dimethyl sulfoxide,dimethyl sulfone an
Nom IUPAC Acide trifluorométhanesulfonique
Viscosité 2.87 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 150.07
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide fumant
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.