Learn More
Sel de magnésium de l'acide trifluorométhanesulfonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt |
| CAS | 60871-83-2 |
| Formule moléculaire | (CF3SO3)2Mg |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Magnesium bis(trifluoromethanesulfonate), Magnesium Triflate, Magnesium trifluoromethanesulfonate, Magnesium trifluoromethanesulfonate (1:2), Trifluoromethanesulfonic Acid Magnesium Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/2CHF3O3S.Mg/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | trifluorométhanesulfonate de magnésium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 322.44 |
| Poids de la formule | 321.8891 |