Learn More
Ester méthylique de l’acide trifluorométhansulfonique, TRC
Code produit 30454502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454502 50 g -
30454070 1 g 1g
30450919 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454502 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79054050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-27-7
Formule moléculaire C2 H3 F3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 164.1
Synonyme 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Methyl Ester
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de méthyle
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonic Acid Methyl Ester
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Poids de la formule 163.9755