Learn More
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11964581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11964581 100 g Flacon en verre 100g
10265940 5 g Flacon en verre -
10661735 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11964581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173051000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-83-0
Formule moléculaire CClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.51
Numéro MDL MFCD00007451
Clé InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
CID PubChem 79000
Nom IUPAC trifluoromethanesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonyl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 29.0°C to 32.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO2Cl
Indice de réfraction 1.3330 to 1.3350
Quantité 100 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 168.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide