Learn More
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, TRC
Code produit 30457005
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457005 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT896578500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonyl Chloride
CAS 421-83-0
Formule moléculaire CClF3O2S
Quantité 500 mg
Synonyme Trifluoromethylsulfonyl Chloride, Trifluoromethylsulfuryl Chloride, Triflyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC chlorure de trifluorométhanesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 168.52
Poids de la formule 167.926