Learn More
(Trifluorométhoxy)benzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451677
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451677 25 g 25g
11461677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25658.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 456-55-3 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-55-3
Formule moléculaire C7H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 162.11
Numéro MDL MFCD00040832
Clé InChI GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethoxy benzene, 1-trifluoromethoxy benzene, benzene, trifluoromethoxy, phenyl trifluoromethyl ether, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, trifluorophenoxymethane, pubchem7458, trifluoromethyloxybenzene, p-trifluoromethoxybenzene, trifluoromethoxy-benzene
CID PubChem 68010
Nom IUPAC trifluorométhoxybenzène
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Trifluoromethoxy)benzene
Densité 1.226
Point d’ébullition 102°C to 104°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.406
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2043132
Poids de la formule 162.11
Pourcentage de pureté 99%