Learn More
Trifluorométhylsulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoromethylsulfonamide |
| CAS | 421-85-2 |
| Formule moléculaire | CH2F3NO2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonamide, Trifluoromethanesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/CH2F3NO2S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H2,5,6,7) |
| SMILES | NS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Trifluorométhanesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.09 |
| Poids de la formule | 148.9758 |