Learn More
Ester éthylique de l'acide trifluoropyruvique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trifluoropyruvic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 13081-18-0 |
| Formule moléculaire | C5H5F3O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxo-3,3,3-trifluoropropanoate, Ethyl 3,3,3-Trifluoropyruvate, Ethyl 3,3,3-Trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl Trifluoropyruvate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.09 |
| Poids de la formule | 170.0191 |