Learn More
Trifluorothymidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15299786 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15299786 1 g 1g
15255073 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15299786 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452910010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70-00-8 | C10H11F3N2O5 | 296.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-00-8
Formule moléculaire C10H11F3N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 296.20
Numéro MDL MFCD00006534
Clé InChI VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Synonyme trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
CID PubChem 6256
ChEBI CHEBI:75179
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluorométhyl)pyrimidine-2,4-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluorothymidine
Point de fusion 190°C to 193°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 159855
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Poids de la formule 296.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluorothymidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H312-Nocif par contact cutané.