Learn More
α,α,α-Trifluorotoluene, ≥99%, Honeywell™
Code produit 15658190 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15658190 500 g Flacon en verre 500g
15648190 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15658190 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur T63703500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 99%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-08-8
Formule moléculaire C7H5F3
Poids moléculaire (g/mol) 146.112
Numéro MDL MFCD00000372
Clé InChI GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
CID PubChem 7368
ChEBI CHEBI:36810
Nom IUPAC trifluoromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau α,α,α-Trifluorotoluene
Point de fusion -29°C
Couleur Incolore
Densité 1.19g/mL at 20°C
Point d’ébullition 102°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CF3
Quantité 500 g
Numéro UN UN2338
Beilstein 1906908
Poids de la formule 146.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%