Learn More
Triformamide, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit 10691315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10691315 5 g Flacon en verre -
10403253 1 g Flacon en verre 1g
10549403 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10691315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380440050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 25891-31-0
Numéro MDL MFCD08059356
Clé InChI PFBAGGWJGZAGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triformamide
CID PubChem 6419719
Nom IUPAC N,N-diformylformamide
SMILES C(=O)N(C=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triformamide
Point de fusion 100.0°C to 101.0°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 96.0% min. (ex%C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3NO3
Formule linéaire N(COH)3
Quantité 5 g
Poids moléculaire (g/mol) 101.06
Poids de la formule 101.06
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement