Learn More
Acide trigalacturonique (> 90%), TRC
Code produit 30457259
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457259 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457259 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7937550.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trigalacturonic Acid
CAS 6037-45-2
Formule moléculaire C18H26O19
Quantité 0.5 mg
Synonyme O-alpha-D-Galactopyranuronosyl-(1-4)-O-alpha-D-galactopyranuronosyl-(1-4)-D-galacturonic Acid
Formule InChI InChI=1S/C18H26O19/c19-1-2(20)10(13(26)27)36-17(6(1)24)35-9-4(22)7(25)18(37-12(9)15(30)31)34-8-3(21)5(23)16(32)33-11(8)14(28)29/h1-12,16-25,32H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11-,12-,16?,17-,18-/m0/s1
SMILES OC1O[C@@H]([C@H](O[C@H]2O[C@@H]([C@H](O[C@H]3O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S,3R,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,4R,5R,6S)-2-carboxy-6-[(2S,3R,4R,5R)-2-carboxy-4,5,6-trihydroxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 546.39
Poids de la formule 546.1068