Learn More
Thermo Scientific™ Réactif Triglycerides
Code produit 17049193 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 125 ml
Conditionnement:
320g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17049193 2 x 125 ml 320g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17049193 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TR22421
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Déterminez la quantité de triglycérides dans le sérum ou le plasma humains in vitro grâce au réactif Thermo Scientific™ Triglycerides.
La mesure des triglycérides est importante pour le diagnostic et la gestion des hyperlipidémies. Des niveaux élevés peuvent être observés dans les cas suivants : syndrome néphrotique, maladie coronarienne (CAD), hypothyroïdie, diabètes sucrés et maladie du foie. Des valeurs basses sont parfois détectées dans les cas de malnutrition protéique, d’hyperthyroïdie et d’états cachectiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Infinity Triglyceride 2 x 125 ml
Substances à analyser détectables Triglycerides
Type d’échantillon Sérum ou plasma, Serum
Type Reagent
Linéarité Jusqu’à 10 mmol/L (885 mg/dl)
Compatibilité des méthodes Point de virage
Quantité 2 x 125 ml
Stabilité 18 mois entre 2 et 8°C