Learn More
Triglyme, TRC
Product Code. 30452298
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Unit Size:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30452298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30452298 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT793800100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Triglyme
CAS 112-49-2
Formule moléculaire C8 H18 O4
Quantité 100 g
Synonyme 2,5,8,11-Tetraoxadodecane, 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Ansul Ether 161, DMTG, Ethane','1,2-bis(2-methoxyethoxy)-, Glyme 4, Hisolve MTM, Methyltriglyme, NSC 66400, Triethylene glycol dimethyl ether, Triglyme
Formule InChI InChI=1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOC
Nom IUPAC 1-méthoxy-2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthane
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178.1205