Learn More
Trigonelline chloride, MedChemExpress
Description
Trigonelline chloride, an alkaloid with potential antidiabetic activity, is present in considerable amounts in coffee. Trigonelline chloride has anti-HSV-1 , antibacterial, and antifungal activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trigonelline chloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 6138-41-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H8ClNO2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Trigonelline hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (720.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (576.04 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |