Learn More
Trihexylphosphate (>90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trihexyl Phosphate |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H39O4P/c1-4-7-10-13-16-20-23(19,21-17-14-11-8-5-2)22-18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 350.2586 |