Learn More
Trifer dodecacarbonyl, 99 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10115212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10115212 5 g Flacon en verre 5g
10416373 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10115212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209290050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17685-52-8 | C12Fe3O12 | 503.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17685-52-8
Formule moléculaire C12Fe3O12
Poids moléculaire (g/mol) 503.66
Numéro MDL MFCD00135617
Synonyme triiron dodecarbonyl
Spécification
Nom chimique ou matériau Triiron dodecacarbonyl
Point de fusion 140.0°C
Couleur Noir
Densité 1.9900g/mL
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Fe3(CO)12
Quantité 5 g
Fieser 04,534; 05,706; 07,144; 08,41
Gravité spécifique 1.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 5 to 10% MeOH
Poids de la formule 503.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triiron dodecacarbonyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.