Learn More
Trifer dodecacarbonyl, 99 %, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10416373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Conditionnement Dimensione della confezione
10416373 25 g Flacon en verre 25g
10115212 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10416373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 209290250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 17685-52-8 | C12Fe3O12 | 503.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17685-52-8
Formule moléculaire C12Fe3O12
Poids moléculaire (g/mol) 503.66
Numéro MDL MFCD00135617
Synonyme triiron dodecarbonyl
Specifica
Nom chimique ou matériau Triiron dodecacarbonyl
Point de fusion 140.0°C
Couleur Noir
Densité 1.9900g/mL
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Fe3(CO)12
Quantité 25 g
Fieser 04,534; 05,706; 07,144; 08,41
Gravité spécifique 1.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Stabilisateur 5 to 10% MeOH
Poids de la formule 503.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou cristaux
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triiron dodecacarbonyl
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Indicazioni di pericolo
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H228-Matière solide inflammable.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.