Learn More
Triisopropanolamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428847 10,000 g 10000g
11408847 500 g 500g
11418847 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19966.0C
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.271 g/mol
Major applications include water-based coating applications and agricultural products. Additional applications are antistat agents for polymers, corrosion inhibitor, electrodeposition/electrocoating, lubricants, paper, pigment dispersion, plastics, polyurethane additive, reaction intermediates, rubber curing, surfactants, mineral dispersion, and urethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les principales applications incluent les applications de revêtement à base d’eau et les produits agricoles. Les autres applications sont les agents antistatiques pour polymères, les inhibiteurs de corrosion, les électrodépositions/électrorevêtements, les lubrifiants, le papier, la dispersion de pigments, les plastiques, les additifs de polyuréthane, les intermédiaires de réaction, le durcissement du caoutchouc, les surfactants, la dispersion des minéraux et les uréthanes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Éthanol soluble, éther diéthylique, chloroforme (légèrement) et méthanol (>500 g/100 g).
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-20-3
Formule moléculaire C9H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.271
Numéro MDL MFCD00004533
Clé InChI SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
CID PubChem 24730
Nom IUPAC 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropanolamine
Point de fusion 48°C to 52°C
Point d’ébullition 189°C to 191°C (23 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3CHOHCH2)3N
Quantité 10,000 g
Beilstein 1071570
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble ethanol,diethyl ether,chloroform (slightly ),and methanol (>500g/100g).
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 95%