Learn More
Triisopropanolamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10388030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10388030 1 kg Flacon en verre 1kg
10479930 5 g Flacon en verre 5g
10279453 100 g Flacon en verre 100g
13488488 10 kg Bidon en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10388030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 245760010
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122-20-3 | C9H21NO3 | 191.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-20-3
Formule moléculaire C9H21NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD00004533
Clé InChI SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropanolamine, tipa, tri-2-propanolamine, tri-iso-propanolamine, tris 2-propanol amine, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotris, tris 2-hydroxypropyl amine, 1,1',1-nitrilotripropan-2-ol, tris 2-hydroxy-1-propyl amine, caswell no. 891
CID PubChem 24730
Nom IUPAC 1-[bis(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CC(C)O)CC(C)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropanolamine
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 190.0°C (23.0 mmHg)
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire N(CH2CH(OH)CH3)3
Quantité 1 kg
Beilstein 04,762
Fieser 17,371; 12,445; 13,46
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether
Viscosité 138 mPa.s (60°C)
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropanolamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.