Learn More
Borate de triisopropyle, 98+ %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10070764 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10070764 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10463264 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10070764 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 427141000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5419-55-6
Formule moléculaire C9H21BO3
Poids moléculaire (g/mol) 188.07
Numéro MDL MFCD00008872
Clé InChI NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
CID PubChem 21531
Nom IUPAC Borate de tripropan-2-yle
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl borate
Point de fusion -59°C
Couleur Incolore
Densité 0.8140g/mL
Point d’ébullition 140°C
Point d’éclair 17°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3B
Indice de réfraction 1.3755 to 1.3775
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.814
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 188.07
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.