Learn More
Borate de triisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468217 100 mL 100mL
11478217 500 mL 500mL
11488217 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11468217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17592.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 5419-55-6 | C9H21BO3 | 188.074 g/mol
Triisopropyl borate is used as reagent in Pd-catalyzed coupling reaction with aryl halides such as Suzuki reaction. It is used as a reagent for the preparation of the boronic acids and esters; as a Lewis acid catalyst and involved in the ortho-borylation of 1-substituted naphthalenes. Furthermore, it plays an important role as a catalyst for the production of resins, waxes, paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le borate de triisopropyle est utilisé comme réactif dans la réaction de couplage catalysée par le Pd avec des halogénures d’aryle tels que la réaction de Suzuki. Il est utilisé comme réactif pour la préparation des acides et des esters boroniques, comme catalyseur d’acide de Lewis et il est impliqué dans l’ortho-borylation des naphtalènes substitués en position 1. En outre, il joue un rôle important en tant que catalyseur pour la production de résines, de cires, de peintures et de vernis.
Solubilité
Miscible avec éther, éthanol, isopropanol et benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Se décompose dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5419-55-6
Formule moléculaire C9H21BO3
Poids moléculaire (g/mol) 188.074
Numéro MDL MFCD00008872
Clé InChI NHDIQVFFNDKAQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl borate, isopropyl borate, triisopropoxyborane, triisopropoxyboron, boron isopropoxide, triisopropyl orthoborate, boric acid triisopropyl ester, triisopropoxy borane, boron triisopropoxide, boric acid h3bo3 , tris 1-methylethyl ester
CID PubChem 21531
Nom IUPAC Borate de tripropan-2-yle
SMILES B(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl borate
Point de fusion -59°C
Densité 0.815
Point d’ébullition 139°C to 141°C
Point d’éclair 17°C (62°F)
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire [(CH3)2CHO]3B
Indice de réfraction 1.376
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2616
Beilstein 1701469
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ether,ethanol,isopropanol and benzene.
Poids de la formule 188.08
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropyl borate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Triisopropyl borate