Learn More
Borate de triisopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triisopropyl borate |
| Point de fusion | -59°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8140g/mL |
| Point d’ébullition | 140°C |
| Point d’éclair | 17°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [(CH3)2CHO]3B |
| Afficher plus |