Learn More
Orthoformiate de triisopropyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triisopropyl Orthoformate |
| CAS | 4447-60-3 |
| Formule moléculaire | C9 H12 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,2',2''-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-13-9(12)7-5-3-2-4-6(7)8(10)11/h2-3,6-7H,4-5H2,1H3,(H,10,11)/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (1R,6S)-6-méthoxycarbonylcyclohex-3-ène-1-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 184.189 |
| Poids de la formule | 184.074 |