Learn More
Phosphate triisopropyle, TRC
Code produit 30453432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453432 1 g -
30454167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30453432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7954161G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-02-0
Formule moléculaire C9 H21 O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 224.23
Synonyme Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
Nom IUPAC Tripropan-2-yl phosphate
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl phosphate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Poids de la formule 224.1177