Learn More
Phosphite triisopropylique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462298 250 mL 250mL
11423910 100 mL 100mL
11433910 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11462298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15247.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-17-6
Formule moléculaire C9H21O3P
Poids moléculaire (g/mol) 208.238
Numéro MDL MFCD00008874
Clé InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
CID PubChem 8304
Nom IUPAC Phosphite de tripropan-2-yle
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropyl phosphite
Densité 0.908
Point d’ébullition 63°C to 64°C (11 mmHg)
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.411
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1993
Beilstein 1701528
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté ≥90%