Learn More
Phosphite de triisopropyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris(1-methylethoxy)phosphane |
| CAS | 116-17-6 |
| Formule moléculaire | C9 H21 O3 P |
| Quantité | 25 mL |
| Synonyme | Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C |
| Nom IUPAC | phosphite de tripropan-2-yle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.24 |
| Poids de la formule | 208.1228 |