Learn More
Phosphite de triisopropyle, TRC
Code produit 30454898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
Conditionnement:
2.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454898 2.5 mL 2.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8845102.5ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Formule moléculaire C9 H21 O3 P
Quantité 2.5 mL
Synonyme Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Nom IUPAC phosphite de tripropan-2-yle
Poids moléculaire (g/mol) 208.24
Poids de la formule 208.1228