Learn More
Triisopropylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10662983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10662983 5 g 5g
10263032 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6476-36-4 | C9;H2;1;P | 160.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6476-36-4
Formule moléculaire C9;H2;1;P
Poids moléculaire (g/mol) 160.24
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropylphosphine
Densité 0.8390 g/mL
Point d’ébullition 81.0°C (22.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.8390
Poids de la formule 160.24