Learn More
Triisopropylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481717
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15481717 0.5 g 0.50g
15491717 2 g 2g
15401727 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15481717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041684.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 6476-36-4 | C9H21P | 160.241 g/mol
Triisopropylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. It is also used to produce chlor(triisopropyl)phosphonium- dimesylamid at temperature of 40°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6476-36-4
Formule moléculaire C9H21P
Poids moléculaire (g/mol) 160.241
Numéro MDL MFCD00015029
Clé InChI IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
CID PubChem 80969
Nom IUPAC Tri(propan-2-yl)phosphane
SMILES CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropylphosphine
Densité 0.839g/mL
Point d’ébullition 176°C to 178°C
Point d’éclair −17° (1°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4670
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN2845
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 160.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide