Learn More
Triisopropylphosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11985841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11985841 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11985841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317330250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropylphosphine
Note relative au nom 98%
CAS 6476-36-4
Densité 0.8390g/mL
Point d’ébullition 81.0°C (22.0 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H21P
Formule linéaire [(CH3)2CH]3P
Indice de réfraction 1.4690 to 1.4710
Numéro MDL MFCD00015029
Quantité 25 g
Synonyme triisopropylphosphine, tri-i-propylphosphine, phosphine, triisopropyl, phosphine, tris 1-methylethyl, tri-isopropylphosphine, triisopropylphosphane, trisisopropylphosphine, triisopropyl phosphine, acmc-20ajdu, pubchem6458
Clé InChI IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)P(C(C)C)C(C)C
Nom IUPAC Tri(propan-2-yl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol) 160.241
CID PubChem 80969
Poids de la formule 160.24
Pourcentage de pureté 98%